Key Documents
CLS16885030
Pyrex® low form weighing bottle with short length external ST joints
capacity 36 mL, joint: ST/NS 55/12
別名:
glass bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS55/12
メーカー/製品名
Corning 1688-5030
外径 × H
50 mm × 30 mm
キャパシティ
36 mL
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)