Merck
CLS1261CO
Pyrex® GP 38-400スクリューキャップ付き200mL厚肉遠心分離ボトル
white polypropylene replacement caps for 200mL heavy wall centrifuge bottles (CLS1261200)
別名:
glass bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene cap
white polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
cap
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 1261-CO
フィッティング
38-400 PTFE liner
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
注:200 mL容肉厚遠心ボトル(CLS1261200)用のポリプロピレン製予備キャップです。PTFE製ライナーが装着されています。
Particularly useful in handling sputum specimens. The bottle enables digestion, shaking, neutralizing and centrifuging to be performed in one container. The tight-fitting polypropylene screw cap with PTFE liner reduces the possibility of aerosol escape.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)