物質
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
特徴
cap
メーカー/製品名
Corning 1261-200
キャパシティ
200 mL
直径× H
60 mm × 141 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glass bottles supplied with tight-fitting white PP screw-caps with PTFE liner, thread finish 38-400. Enables digestion, shaking, neutralizing, and centrifuging to be performed in one container. Particularly useful in preventing aerosol escape of infectious materials. Heavy wall.
Particularly useful in handling sputum specimens. The bottle enables digestion, shaking, neutralizing and centrifuging to be performed in one container. The tight-fitting polypropylene screw cap with PTFE liner reduces the possibility of aerosol escape.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)