Merck
CDS010731
Sigma-Aldrich
2,4′-dihydroxydiphenylmethane
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12O2
CAS番号:
分子量:
200.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
SMILES記法
Oc1ccc(Cc2ccccc2O)cc1
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-11-3-1-2-4-13(11)15/h1-8,14-15H,9H2
InChI Key
LVLNPXCISNPHLE-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS010731-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)