Merck
CDS004194
Sigma-Aldrich
5-hydroxyoxindole
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7NO2
CAS番号:
分子量:
149.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
Oc1ccc2NC(=O)Cc2c1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)9-7/h1-3,10H,4H2,(H,9,11)
InChI Key
ZGTUSQAQXWSMDW-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS004194-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daisuke Yasuda et al.
Journal of clinical biochemistry and nutrition, 59(3), 165-173 (2016-11-30)
Antioxidant treatments have been expected to be a novel therapeutics for various oxidative stress-mediated disorders. Our previous study revealed that 5-hydroxyoxindole and its 3-phenacyl-3-hydroxy derivatives showed excellent antioxidant activities such as 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activity and lipid-peroxidation inhibitory activity.
Tomomi Niino et al.
Biochemical pharmacology, 155, 182-197 (2018-06-26)
5-Hydroxyoxindole is a urinary metabolite of indole that exhibits antioxidant activity. In the present study, we found that a 5-hydroxyoxindole derivative (5-HI) significantly inhibited LPS-induced inflammatory effects in the murine macrophage cell line, RAW264.7. 5-HI induced the expression of the