About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O5
CAS番号:
分子量:
184.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
フォーム
solid
SMILES記法
COc1cc(cc(O)c1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O5/c1-13-6-3-4(8(11)12)2-5(9)7(6)10/h2-3,9-10H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
KWCCUYSXAYTNKA-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS003720-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Andrew G Newsome et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 64(6), 1326-1334 (2016-01-26)
Hydrolyzable tannins are measured routinely during the characterization of food and beverage samples. Most methods for the determination of hydrolyzable tannins use hydrolysis or methanolysis to convert complex tannins to small molecules (gallic acid, methyl gallate, and ellagic acid) for
Sanghyun Lee et al.
Scientific reports, 9(1), 8059-8059 (2019-05-31)
Catechol O-methyltransferase (COMT) is widely distributed in nature and installs a methyl group onto one of the vicinal hydroxyl groups of a catechol derivative. Enzymes belonging to this family require two cofactors for methyl transfer: S-adenosyl-l-methionine as a methyl donor
Morgane Bayle et al.
British journal of pharmacology, 176(20), 4065-4078 (2019-08-06)
The pharmacology of polyphenol metabolites on beta-cell function is largely undetermined. We sought to identify polyphenol metabolites that enhance the insulin-secreting function of beta-cells and to explore the underlying mechanisms. INS-1 beta-cells and rat isolated islets of Langerhans or perfused