Merck
C93606
Sigma-Aldrich
9-シアノフェナントレン
97%
別名:
9-フェナントレンカルボニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H9N
CAS番号:
分子量:
203.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
110-112 °C (lit.)
SMILES記法
N#Cc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C15H9N/c16-10-12-9-11-5-1-2-6-13(11)15-8-4-3-7-14(12)15/h1-9H
InChI Key
CWFIYYOQYVYBPW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C93606-25G:4548173193113
C93606-VAR:
C93606-BULK:
C93606-5G:4548173193120
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)