グレード
technical grade
アッセイ
85%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.527 (lit.)
bp
55-58 °C/12 mmHg (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CCC2SC2C1
InChI
1S/C6H10S/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
PQWJNIJNYRPOAA-UHFFFAOYSA-N
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C102601-BULK:
C102601-10G:
C102601-VAR:
C102601-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)