物質
PTFE
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 704522
L
800 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tubing PTFE, coiled, length 800 mm, with safety handle. Not suited for peroxide.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
BR704522-1EA | 4061831866643 |