物質
polyethylene
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
BRAND 701381
関連するカテゴリー
詳細
To securely and easily apply self-adhesive films. The sealing paddle helps to attach the film to the plate with a uniform pressure. Especially suited for plates with raised rim.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)