Merck
AXYPCRAS200
アルミニウムシーリングフィルム、熱シーリングおよび一般的シーリング用
size 35 μm, pkg of 5x100sheets/cs
別名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
物質
aluminum
無菌性
non-sterile
特徴
piercable
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-AS-200
Corning
包装
pkg of 5x100sheets/cs
サイズ
35 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Aluminum sealing films are ideal for light-sensitive samples.
  • Uniform adhesive enables efficient well sealing.
  • Versatile sealing film can be used in various applications including PCR, Real-Time PCR to ELISA and cell culture.
  • Compatible with a wide range of reagents and temperatures.
  • Axygen® aluminum sealing films are ideal for light-sensitive samples.
  • Uniform adhesive enables efficient well sealing.
  • Versatile sealing film can be used in various applications including PCR, Real-Time PCR to ELISA and cell culture.
  • Compatible with a wide range of reagents and temperatures.
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
AXYPCRAS200