Merck
BR476000
BRAND® slide box
Holds 100 x slides 76x26 mm
別名:
染色
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123302
NACRES:
MA.01
物質
polystyrene
特徴
Holds 100 x slides 76x26 mm
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 476000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sturdy design. Screw lid with dealing wire lug. Ideal for storing or shipping 5 thick or 10 thin slides. Slides protrude 10 mm above the box, to facilitate removal.
For slides, size (in, mm) 76 x 26. Numbered slots in base. Lid with index card.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Slide box 100 place, white
HS15991C
Slide box
Premium Slide box 100 Place, foam lining, white
HS15994R
Premium Slide box
Premium slide box 100 place, foam, blue plastic
HS15994M
Premium slide box
Cardboard Slide Tray Holds 20 x slides 76x26 mm, yellow (trim)
HS120197
Cardboard Slide Tray
Premium Slide box 100 Place, cork lining, red
HS15994C
Premium Slide box
Slide holder for 78 slides, white polyethylene
HS15981B
Slide holder