Merck
HS15981B
Slide holder
for 78 slides, white polyethylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123302
NACRES:
NB.35
物質
white polyethylene
特徴
Holds 78 x slides 76x26 mm
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS15981B
サイズ
299x178x21 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Slide Holder holds slides during evaluation, cleaning, and drying.
  • Made from chemical-resistant polyethylene
  • Solid, strong construction with rubber feet for bench top stability
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
HS15981B4061835297139