Merck
BR29215
BRAND® soaking jar
for pipette length 600 mm
別名:
ピペット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
high-density polyethylene
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 29215
内径 × H
150 mm × 660 mm
キャパシティ
12.5 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)