Merck
BR29125
BRAND® pipette rinsing system, rinser for pipette
high-density polyethylene, capacity 17 L, L × I.D. 1000 mm × 150 mm
別名:
ピペット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103200
NACRES:
NB.35
物質
high-density polyethylene
メーカー/製品名
BRAND 29125
L × 内径
1000 mm × 150 mm
キャパシティ
17 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
PE-HD. Trouble-free and gentle cleaning of pipettes with repetitive siphon rinsing. Water supply connection with hose nozzle outer Ø 12 mm. Soaking jar and pipette basket sold separately. Adjust the water flow to approx. 2 L/min.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
BR29125-1EA4061831865110