Merck
BAH171220000
Cleanware pipette rinsing system
for 61 cm (24 in.) pipettes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H17122-0000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Includes 46 cm (18 in.) pipette jar, basket and rinser
  • All parts are chemical and corrosion resistant low density polyethylene
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)