Merck
BR144620
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper, conical joint
borosilicate glass 3.3, joint: ST/NS 14/23, (hollow, hexagonal grip)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3
ジョイント
joint: ST/NS14/23
メーカー/製品名
BRAND 144620
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Duran®製の円錐形のすりガラスジョイントストッパーです。中空でドリップチップと六角形グリップがあります。DIN 12 252に適合します。
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)