メーカー/製品名
Benchmark Scientific V1002
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Accessories designed for use with Aspire laboratory aspirator.
Handheld vacuum controller with single channel adapters.
特徴および利点
- The handheld controller can hold 200-300 ul disposable pipette tips
- The handheld controller and adapters are composed of polyoxymethylene (POM)
- Autoclave-friendly ergonomic designed for prolonged handheld usage
- The controller is compatible with serological pipettes and Pasteur pipettes
法的情報
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)