メーカー/製品名
Benchmark Scientific V1002-S8
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Accessories designed for use with Aspire laboratory aspirator.
The aspirator 8-channel fine capillary tip adapter is manufactured from stainless steel and enables fine control aspiration.
法的情報
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
BMSV1002S8-1EA | 4061832608358 |