Merck
BMSV0020QD
Sigma-Aldrich
Aspire Laboratory Aspirator Accessories
Option quick disconnect kit, includes 2 male/female attachments & silicone tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.79
メーカー/製品名
Benchmark Scientific V0020-QD
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Quick disconnect kit comprises of 2 male/female attachments & silicon tubing and enables swift changes between aspiration tools.
Accessories designed for use with Aspire laboratory aspirator.
法的情報
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)