メーカー/製品名
Benchmark Scientific V0020-E-UK
パラメーター
-0 mbar vacuum (-750 mbar)
外寸(幅×奥行×高さ)
9.5 in. × 7.9 in. × 13.9 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The ASPIRE Laboratory Aspirator incorporates a quiet, maintenance-free pump inside a sturdy, yet compact base. The vacuum is fully adjustable, with a pressure gauge that displays the vacuum level, allowing full control of aspirating speed. The ASPIRE is an ideal choice for a wide range of laboratory aspirating applications, including removal of media from tissue culture vessels or plates, and supernatants.
法的情報
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック