Merck
BMSE1200EUK
Benchmark myGel InstaView Gel Tank with Blue LED Illuminator
AC/DC input 230 V, UK plug
別名:
protein separation, gel imaging, gel casting, transillumination
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.13
メーカー/製品名
Benchmark Scientific E1200-E-UK
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
myGel InstaView Gel Tank allows users to view sample migration during electrophoresis. Includes gel tank, casting set, blue LED transilluminator, orange filter cover and imaging enclosure. Compatible with any basic power supply
アプリケーション
Electrophoresis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)