物質
red
包装
pack of 200 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F13165-3138
キャパシティ
75.7 -113.6 L (20-30 gal)
width × H × thickness
31 in. (790 mm) × 38 in. (960 mm) × 0.05 mm (2 mil)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Protect against dangerous tears and leaks with extra strong, high impact polypropylene biohazard disposal bags.
特徴および利点
Red bags printed with standard biohazard warning symbol and precautionary procedures in four languages: English, French, German and Spanish
- Pass ASTM 1709 Dart Impact and ASTM 1922 Tear Resistance Tests
- Extra heavy-duty; 0.05mm (2 mil) thick blended polymer
- Autoclavable to 135°C (275°F)
- Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
- Extra large sizes available, call for quote
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)