物質
translucent red polypropylene
特徴
label (With Biohazard Warning Label and Sterilization Indicator Patch)
Fits waste can 2.0 gallon
包装
pack of 200 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F13164-1419
キャパシティ
2.0 gal
7.6-15.1 L (2-4 gal)
width × H × thickness
14 in. (360 mm) × 19 in. (480 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bright red polypropylene bags include black biohazard symbol and precautionary procedures printed in four languages (English, Spanish, French, German) for added safety.
特徴および利点
- Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
- High temperature steam autoclavable to 135°C (275°F)
- Pass ASTM 1922 Tear Resistance and ASTM 1709 Dart Impact Tests
- Made in USA
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)