Key Documents
BAF131641923
Scienceware®バイオハザード廃棄物バッグ
width × H × thickness 480 mm × 23 in. (580 mm) × 0.04 mm (1.5 mil), pack of 200 ea, red
別名:
Scienceware® biohazard disposal bags
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
物質
red
包装
pack of 200 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F13164-1923
キャパシティ
18.9-34.1 L (5-9 g)
width × H × thickness
480 mm × 23 in. (580 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bright red polypropylene bags include black biohazard symbol and precautionary procedures printed in four languages (English, Spanish, French, German) for added safety.
特徴および利点
  • Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
  • High temperature steam autoclavable to 135°C (275°F)
  • Pass ASTM 1922 Tear Resistance and ASTM 1709 Dart Impact Tests
  • Made in USA
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)