詳細
Protect against dangerous tears and leaks with extra strong, high impact polypropylene biohazard disposal bags.
特徴および利点
Red bags printed with standard biohazard warning symbol and precautionary procedures in four languages: English, French, German and Spanish
- Pass ASTM 1709 Dart Impact and ASTM 1922 Tear Resistance Tests
- Extra heavy-duty; 0.05mm (2 mil) thick blended polymer
- Autoclavable to 135°C (275°F)
- Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
- Extra large sizes available, call for quote
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)