Merck
BAF116200125
LDPE wash bottles
capacity 125 mL (4 oz), Wide-mouth
別名:
laboratory bottles, squeeze bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
物質
low-density polyethylene
natural cap
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H10939-0005
キャップ直径
38 mm
キャパシティ
125 mL (4 oz)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Consist of one-piece cap and nozzle plus delivery tube. Deliver single drops or a needle-sharp stream. Tip may be cut to increase delivery amounts. Polyallomer cap.
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)