蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
649 °F
expl. lim.
11.2 %
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
117.7 °C
mp
−90 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B85900-1L:4548173189611
B85900-BULK:
B85900-5ML:
B85900-4L:4548173276359
B85900-10KG:
B85900-2.5L:
B85900-25L:
B85900-100ML:4548173189604
B85900-25ML:
B85900-18L:4548173276342
B85900-20L:4548173189628