Merck
B67406
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-furoic acid
99%
別名:
5-Bromo-2-furancarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrO3
CAS番号:
分子量:
190.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
188-190 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(Br)o1
InChI
1S/C5H3BrO3/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
InChI Key
YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B67406-100G:
B67406-BULK:
B67406-VAR:
B67406-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)