Merck
B27803
Sigma-Aldrich
5-(Benzyloxy)indole
95%
別名:
NSC 62895
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13NO
CAS番号:
分子量:
223.27
Beilstein:
173532
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder
不純物
5% various solvents of crystallization
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES記法
C(Oc1ccc2[nH]ccc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO/c1-2-4-12(5-3-1)11-17-14-6-7-15-13(10-14)8-9-16-15/h1-10,16H,11H2
InChI Key
JCQLPDZCNSVBMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • α,β-不飽和アルデヒドとの位置選択的および立体選択的モルフィン触媒直接C-3位アルケニル化に用いる反応剤
  • 温和な条件下でSiliaCat-パラジウムを用いる保護基の選択的脱ベンジル化に用いる反応剤
  • 金属を用いないFriedel-Craftsアルキル化反応に用いる反応剤
  • プロテインキナーゼ(PKC)インヒビターの合成に用いる反応剤
  • インドール/キノリンカルボチオ酸アミド誘導体の合成に用いる反応剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B27803-BULK:
B27803-1KG:
B27803-VAR:
B27803-1G:
B27803-5G:
B27803-10G:
B27803-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Jeff DeFalco et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(23), 7076-7079 (2010-10-23)
5-Benzyloxytryptamine 19 was found to act as an antagonist of the TRPM8 ion-channel. For example, 19 had an IC(50) of 0.34 μM when menthol was used as the stimulating agonist. Related commercially-available tryptamine derivatives showed diminished, or no antagonist activity