安全性情報
A-VMPAKMP
Sigma-Aldrich
Universal Coupling Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
使用法
sufficient for 50 reactions
利用可能性
not available in Japan
保管温度
2-8°C
詳細
The Universal Coupling Kit makes particle-based immunoassays, lateral flow tests and biomolecule separation applications more flexible than ever before. It is the only kit that allows users to select and couple their choice of carboxylated particle with their chosen protein.
Employing a unique mechanism to immobilise proteins, Anteo′s advantages outweigh those of conventional covalent chemistries such as NHS/EDC or passive binding. This facilitates coupling of antibodies with ease, improved functionality and reproducibility, leading to better uniformity between experiments.
Anteo′s Activation Reagent is water-based and replaces the dry chemicals you would use with the traditional NHS/EDC method. Our One-Step-Activation only takes one hour, and improves efficiency in terms of both time and cost. It also provides the ability to either store activated particles up to 12 months for later use, or to immediately couple proteins.
アプリケーション
Particle-Based Immunoassays, Lateral Flow, Bioseparations and Immunoprecipitation
特徴および利点
  • For activation of carboxylated magnetic and non-magnetic particles from 200 nm to 3 μm
  • Built upon patented technology using chelation and coordination chemistry
  • Flexibility to couple antibodies, antigens and problematic proteins
  • Reduce reagent preparation time by 3-4 hours
  • Reduced aggregation
その他情報
  • Particles: Not included in this kit. This kit is for magnetic and latex particles
  • For Best Results: You will require a sonication bath to use this kit
  • Base: Water-based Activation Reagent is included in this Kit
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Particle Pretreatment Solution
  • Particle Activation Solution
  • Particle Intermediate Solution
  • Coupling Buffer, Formulation C
  • Blocking Buffer, Formulation B
  • Storage Buffer, Formulation A
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)