Merck
ANV00148
Sigma-Aldrich
7-Fluorobenzo[d]thiazole-2-thiol
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4FNS2
分子量:
185.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352105
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
Fc1cccc2nc(S)sc12
InChI
1S/C7H4FNS2/c8-4-2-1-3-5-6(4)11-7(10)9-5/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
QLXVZOOASLJRJM-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cynthia A Danquah et al.
Scientific reports, 8(1), 1150-1150 (2018-01-20)
Disulfides from Allium stipitatum, commonly known as Persian shallot, were previously reported to possess antibacterial properties. Analogues of these compounds, produced by S-methylthiolation of appropriate thiols using S-methyl methanethiosulfonate, exhibited antimicrobial activity, with one compound inhibiting the growth of Mycobacterium