Merck
ANV00060
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-chloro-pyrazin-2-amine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3BrClN3
CAS番号:
分子量:
208.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
SMILES記法
Nc1cnc(Br)c(Cl)n1
InChI
1S/C4H3BrClN3/c5-3-4(6)9-2(7)1-8-3/h1H,(H2,7,9)
InChI Key
CRVPQFAORCSDMH-UHFFFAOYSA-N