Merck
ANV00053
Sigma-Aldrich
4-(4-carboxy-phenyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H22N2O4
CAS番号:
分子量:
306.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C16H22N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-10-8-17(9-11-18)13-6-4-12(5-7-13)14(19)20/h4-7H,8-11H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI Key
BEDWYXZFIYMEJG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)