Merck
666556
Sigma-Aldrich
2-Bromopyridine-5-boronic acid
≥95%
別名:
6-ブロモ-3-ピリジニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(C5H3N)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
201.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
161-166 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H5BBrNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3,9-10H
InChI Key
BCYWDUVHAPHGIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
May contain varying amounts of anhydride
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • 非細胞毒性テルピリジン合成の反復性クロスカップリング反応
  • フェニル-ピリジルスキャフォールド合成のGarlanding法
  • 芳香族ニトリル合成のためのシアン化
  • ジハロピリジンとジハロビピリジンによる鈴木宮浦クロスカップリング
  • ペタシスボロン酸マンニッヒ反応
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
666556-5G:
666556-VAR:
666556-1G:
666556-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)