About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO2
CAS番号:
分子量:
143.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
フォーム
solid
SMILES記法
CC(O)CNC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-5(2)7(10)8-4-6(3)9/h6,9H,1,4H2,2-3H3,(H,8,10)
InChI Key
OKPYIWASQZGASP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Melissa A Herman et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(35), 11781-11791 (2014-08-29)
The vesicular glutamate transporter (VGLUT) plays an essential role in synaptic transmission by filling vesicles with glutamate. At mammalian synapses, VGLUT expression level determines the amount of glutamate packaged into vesicles, and the specific paralog of VGLUT expressed affects the
Hongxu Lu et al.
Biomaterials science, 3(7), 1085-1095 (2015-07-30)
Many attempts have been made in the application of multicellular tumor spheroids (MCTS) as a 3D tumor model to investigate their biological responses upon introduction of polymeric micelles as nanocarriers for therapeutic applications. However, the micelle penetration pathways in MCTS
Wen Shi et al.
Biomaterials, 35(22), 5760-5770 (2014-04-24)
N-(2-hydroxypropyl)-methacrylamide (HPMA) copolymers have shown promise for application in the detection and staging of cancer. However, non-target accumulation, particularly in the liver and spleen, hinders the detection of resident or nearby metastatic lesions thereby decreasing diagnostic effectiveness. Our laboratory has
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
ANV00013-1G | 4061825158488 |