Merck
799106
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシプロピルメタクリルアミド
99% (GC)
別名:
N-(2-ヒドロキシプロピル)-2-メチル-プロぺ-2-エンアミド, N-(2-ヒドロキシプロピル)メタクリルアミド, HPMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO2
CAS番号:
分子量:
143.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99% (GC)
フォーム
powder
mp
67.92 °C
密度
1.002 g/mL (predicted)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(O)CNC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-5(2)7(10)8-4-6(3)9/h6,9H,1,4H2,2-3H3,(H,8,10)
InChI Key
OKPYIWASQZGASP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
バイオメディカルアプリケーションにおける医薬品キャリアー、タンパク質コンジュゲート、およびハイドロゲルのための、生体適合性ポリマーおよびコポリマー合成用モノマーです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
799106-5G:
799106-VAR:
799106-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jindrich Kopecek et al.
Advanced drug delivery reviews, 62(2), 122-149 (2009-11-19)
The overview covers the discovery of N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) copolymers, initial studies on their synthesis, evaluation of biological properties, and explorations of their potential as carriers of biologically active compounds in general and anticancer drugs in particular. The focus is on