About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6BrFO3S
分子量:
281.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
95% (GC)
フォーム
crystals
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
104-110 °C
密度
1.705 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
FS(C1=CC=C(C(CBr)=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C8H6BrFO3S/c9-5-8(11)6-1-3-7(4-2-6)14(10,12)13/h1-4H,5H2
InChI Key
RWHNIEOAPNZZGI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00364-BULK:
ALD00364-1G:
ALD00364-250MG:
ALD00364-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)