Merck
192376
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2,6-ジメチルアニリン
98%
別名:
4-ブロモ-2,6-キシリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H2(CH3)2NH2
CAS番号:
分子量:
200.08
Beilstein:
1936300
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
mp
48-51 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1cc(Br)cc(C)c1N
InChI
1S/C8H10BrN/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI Key
QGLAYJCJLHNIGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-ブロモ-2,6-ジメチルアニリンは、以下の調製に用いられています。
  • 4-ブロモ-N-(1-(6-(1-イソプロピル-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-2-イル)ピリジン-2-イル)エチリデン)-2,6-ジメチルベンゼンアミン
  • N-(4-ブロモ-2,6-ジメチルフェニル)-5-トリメチルアンモニウムサリチルアルドイミンクロライド
  • エチニル官能基化持続性ペリレンジイミド-マルチクロモフォア
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
Q192376-VAR:
Q192376-BULK:
192376-BULK:
192376-100G:
192376-VAR:
192376-25G:
192376-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Energy and electron transfer in ethynylene bridged perylene diimide multichromophores.
Flors C, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111(12), 395-404 (2007)
2-(1-Isopropyl-2-benzimidazolyl)-6-(1-aryliminoethyl) pyridyl transition metal (Fe, Co, and Ni) dichlorides: syntheses, characterizations and their catalytic behaviors toward ethylene reactivity.
Chen Y, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 693(10), 1829-1840 (2008)
Joseph B Binder et al.
Advanced synthesis & catalysis, 349(3), 395-404 (2007-02-02)
Tuning the electronic and steric environment of olefin metathesis catalysts with specialized ligands can adapt them to broader applications, including metathesis in aqueous solvents. Bidentate salicylaldimine ligands are known to stabilize ruthenium alkylidene complexes, as well as allow ring-closing metathesis