Merck
ALD00132
Sigma-Aldrich
4-Phenoxybenzenesulfonyl fluoride
95%
別名:
4-Phenoxybenzenesulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9FO3S
CAS番号:
分子量:
252.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
45-49 °C
SMILES記法
FS(C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C12H9FO3S/c13-17(14,15)12-8-6-11(7-9-12)16-10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI Key
PDXOBGGAZNQARB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00132-1G:
ALD00132-VAR:
ALD00132-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)