Merck
ALD00094
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzenesulfonyl fluoride
別名:
3-Methoxybenzenesulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7FO3S
CAS番号:
分子量:
190.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n/D 1.5038
密度
1.3071 at 25 °C
SMILES記法
FS(C1=CC(OC)=CC=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H7FO3S/c1-11-6-3-2-4-7(5-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
RGVNAVGZAZZJBS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00094-1G:
ALD00094-BULK:
ALD00094-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)