アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
mp
82-87 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CSC1=NN=C(SC)N=N1
InChI
1S/C4H6N4S2/c1-9-3-5-7-4(10-2)8-6-3/h1-2H3
InChI Key
ROUDTSAXQIBBFZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
It can also used to synthesize:
- Substituted indoles and indolines derivatives by sequential [4+2] cycloaddition reactions.
- 3-(Methylthio)-6-(4-morpholinyl)-1,2,4,5-tetrazine by aromatic nucleophilic substitution reaction.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00108-1G:
ALD00108-VAR:
ALD00108-100MG:
ALD00108-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
The inverse electron demand Diels-Alder reactions of electron-deficient heterocycles are significant cycloaddition reactions for the total synthesis of natural products containing highly substituted and functionalized heteroaromatic ring systems.