Merck
96738
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-5,5′-Dichloro-2,2′-bis(diphenylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl
≥95.0% (H-NMR)
別名:
(+)-(5,5′-Dichloro-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)-2,2′-diyl-bis(diphenylphosphine), (+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-5,5′-dichloro-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-(+)-Cl-MeO-BIPHEP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H30Cl2O2P2
CAS番号:
分子量:
651.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (H-NMR)
フォーム
crystals
光学活性
[α]/D +59±4°, c = 1% in chloroform
官能基
chloro
phosphine
SMILES記法
P(c3c(c(c(cc3)Cl)OC)c4c(ccc(c4OC)Cl)P(c6ccccc6)c5ccccc5)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C38H30Cl2O2P2/c1-41-37-31(39)23-25-33(43(27-15-7-3-8-16-27)28-17-9-4-10-18-28)35(37)36-34(26-24-32(40)38(36)42-2)44(29-19-11-5-12-20-29)30-21-13-6-14-22-30/h3-26H,1-2H3
InChI Key
GCBRCSSVOVNEIX-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Transition metal complexes are used as catalysts for asymmetric hydrogenation; Eur Pat Appl 749973, 1995 (20.06.1995); Eur Pat Appl 1160237 (18.05.2001).
法的情報
produced by Bayer
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96738-BULK-F:
96738-250MG-F:
96738-VAR-F:
96738-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C. Laue et al.
Patent null