Merck
95889
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-メトキシ-α-メチルベンジルアミン
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(S)-(−)-1-(4-メトキシフェニル)エチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13NO
CAS番号:
分子量:
151.21
Beilstein:
3196456
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
形状
liquid
光学活性
[α]20/D −32±2°, neat
光学純度
enantiomeric ratio: ≥97.5:2.5 (GC)
屈折率
n20/D 1.533
密度
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
COc1ccc(cc1)[C@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m0/s1
InChI Key
JTDGKQNNPKXKII-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
95889-25G-F:
95889-5G-F:
95889-VAR-F:
95889-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)