Merck
938203
Sigma-Aldrich
酸化コバルト鉄
nanoparticles, 8 nm particle size, 1 wt. % in water
別名:
コバルトフェライト, コバルト鉄スピネル, コバルト鉄酸塩, 四酸化コバルト二鉄
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CoFe2O4
CAS番号:
分子量:
234.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
品質水準
フォーム
dispersion
濃度
1 wt. % in water
粒径
8 nm
bp
>1000 °C (Cobalt iron oxide)
mp
>400 °C (Cobalt iron oxide)
SMILES記法
[Co+2].[Co+2].[Fe+3].[Fe+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Co.2Fe.5O/q2*+2;2*+3;5*-2
InChI Key
XNGOCNMGDFPQTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Our cobalt iron oxide nanoparticles are magnetic CoFe2O4 nanoparticles with an average particle size of 8 nm dispersed in a 1wt% concentration in an aqueous solution. They boast a specific magnetization of >40 emu/g.
アプリケーション
Cobalt iron oxide nanoparticles are used in many applications because of their unique electrical, magnetic, and catalytic properties coupled with high biocompatibility. Magnetic nanoferrite particles been studied for important applications in biomedical research such as magnetic resonance imaging, targeted magnetic drug delivery, cell separation, and magnetic hyperthermia Cobalt iron oxide nanoparticles can also serve as catalysts in various chemical reactions due to their high surface area and unique electronic properties. For example, they have been investigated for applications in catalytic reactions, including water splitting, carbon dioxide reduction, and organic synthesis
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
938203-BULK:
938203-2ML:
938203-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
938203-2ML4065271186040