Merck
936421
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-Ala-OH
≥95%
別名:
Fmoc-Val-Ala-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-L-alanine, L-Alanine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-, L-Alanine, N-[N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl]-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H26N2O5
分子量:
410.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder or crystals
white to off-white
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C(OC(N[C@H](C(N[C@H](C(O)=O)C)=O)C(C)C)=O)C1C=2C(C=3C1=CC=CC3)=CC=CC2
InChI
1S/C26H32N4O6/c1-15(2)22(23(31)29-21(24(32)33)12-7-13-28-25(27)34)30-26(35)36-14-20-18-10-5-3-8-16(18)17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,15,20-22H,7,12-14H2,1-2H3,(H,29,31)(H,30,35)(H,32,33)(H3,27,28,34)/t21-,22-/m0/s1
アプリケーション
Fmoc-Val-Ala-OH is a lysosomally cleavable linker used in construction of antibody-drug conjugates (ADC & Bioconjugation).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
936421-BULK:
936421-1G:
936421-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)