Merck
936405
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-Cit-PAB-OH
≥95%
別名:
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-L-ornithinamide, L-Ornithinamide, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H39N5O6
CAS番号:
分子量:
601.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
white to off-white
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC(C=C1)=CC=C1NC([C@H](CCCNC(N)=O)NC([C@H](C(C)C)NC(OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)=O)=O)=O
InChI
InChI= 1S/C33H39N5O6/c1-20(2)29(38-33(43)44-19-27-25-10-5-3-8-23(25)24-9-4-6-11-26(24)27)31(41)37-28(12-7-17-35-32(34)42)30(40)36-22-15-13-21(18-39)14-16-22/h3-6,8-11,13-16,20,27-29,39H,7,12,17-19H2,1-2H3,(H,36,40)(H,37,41)(H,38,43)(H3,34,35,42)/t28-,29-/m0/s1
アプリケーション
This is a cathepsin cleavable linker used in the construction of antibody drug conjugates (ADC & Bioconjugation).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
936405-BULK:
936405-50MG:
936405-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)