Merck
936170
Sigma-Aldrich
EPhos Pd G3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C49H68NO4PPdS
CAS番号:
分子量:
904.53
UNSPSCコード:
12352142
NACRES:
NA.21
形状
powder
品質水準
反応適合性
reaction type: Cross Couplings
gray
官能基
(Palladium)
phosphine
SMILES記法
O=S(=O)([O-][Pd+2]1([C-]=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC3[NH2]1)[P](C=4C(OC(C)C)=CC=CC4C=5C(=CC(=CC5C(C)C)C(C)C)C(C)C)(C6CCCCC6)C7CCCCC7)C
詳細
EPhos Pd G3 is a third generation (G3) Buchwald palladacycle precatalyst with EPhos ligand for Pd-catalyzed C–N cross-coupling between primary amines and aryl halides to form 2-arylaminooxazoles.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
936170-VAR:
936170-500MG:
936170-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)