935417
β-D-Glucopyranosyl azide
≥95%
別名:
2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl azide, 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide, Glucopyranosyl azide, 2-acetamido-2-deoxy-, 3,4,6-triacetate, β-D-, Glucopyranosyl azide, 2-acetamido-2-deoxy-, triacetate
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
色
white to light yellow
bp
501.81 °C
mp
128-130 °C
密度
1.30 g/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N-]=[N+]=NC1OC(COC(=O)C)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)C1NC(=O)C
InChI
InChI=1S/C14H20N4O8/c1-6(19)16-11-13(25-9(4)22)12(24-8(3)21)10(5-23-7(2)20)26-14(11)17-18-15/h10-14H,5H2,1-4H3,(H,16,19)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
InChI Key
RMCFMPMNMQZHSF-DHGKCCLASA-N
アプリケーション
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
935417-BULK:
935417-VAR:
935417-250MG:
935417-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)