詳細
Electrode coating: Au 3 µin
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
substrate (FR4)
直径
1 mm , Outer pad
2 mm , Inner pad
9.2 mm , Outer edge
electrode surface area
1 cm2
サイズ
49 × 16 × 1.6 mm
重量
2.323 g
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Our flat circle electrode has a surface area of 4cm2, it is coated with gold, chemically stable, biocompatible, and durable. Its main applications include: Sensors; Actuators; Biomaterial characterization; Physical chemistry; Electrochemistry.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
Suitable in applications in electrochemistry, sensors, actuators, bio-materials characterization.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)